Key Documents
01544
Tetrafluoroboric acid
49.5-50.5%
Synonim(y):
Fluoroboric acid
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
stężenie
49.5-50.5%
zanieczyszczenia
≤0.005% heavy metals (as Pb)
≤0.02% hexafluorosilic acid (H2SiF6)
1-2% free boric acid
pH
1 (20 °C, 8.7 g/L)
gęstość
1.38 g/mL at 20 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
ślady kationów
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
ciąg SMILES
F.FB(F)F
InChI
1S/BF3.FH/c2-1(3)4;/h;1H
Klucz InChI
LEMQFBIYMVUIIG-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1