Z804703
Hellma® absorption cuvettes, Flow-through cells
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 18 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
Polecane produkty
Materiały
Suprasil® quartz
producent / nazwa handlowa
Hellma 178.712-QS
Parametry
200-2500 nm spectral range
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
wys. × szer. × śr.
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
wys. centrum pomiarowego
8.5 mm
objętość komory
18 μL
długość ścieżki
10 mm
Opis ogólny
2 polerowane okienka; Kompaktowy, z 2 złączami śrubowymi M 6 x 1 i rurkami FEP (średnica zewnętrzna 1,9 mm, średnica wewnętrzna 1,1 mm, długość 500 mm)
2 windows polished aperture.
Informacje prawne
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)