Kluczowe dokumenty
Z801542
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Special Optical Glass, spectral range 360-2,500 nm, pathlength 50 mm, chamber volume 17,500 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiały
optical glass
opis
2 polished windows
producent / nazwa handlowa
Hellma 6030-OG
Parametry
360-2,500 nm spectral range
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
wys. × szer. × śr.
45 mm × 12.5 mm × 52.5 mm
objętość komory
17,500 μL
długość ścieżki
50 mm
metoda wykrywania
photometric
Opis ogólny
without lid
Opakowanie
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informacje prawne
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)