Key Documents
Z800546
Hellma® fluorescence cuvettes, for magnetic stirrers
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x4 mm, chamber volume 1500 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
Materiały
Suprasil® quartz
opis
4 windows
producent / nazwa handlowa
Hellma 109.004F-QS
Hellma
Parametry
200-2500 nm spectral range
metody
photometry: suitable
wys. × szer. × śr.
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
objętość komory
1500 μL
długość ścieżki
10x4 mm
metoda wykrywania
fluorometric
Opis ogólny
macro, semi-micro, with PTFE lid or stopper
Informacje prawne
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)