Kluczowe dokumenty
Z2251
Zinquin ethyl ester
≥95% purity (HPLC), solid
Synonim(y):
2-Methyl-8-[(4-methylphenyl)sulfonylamino]-6-(ethyloxycarbonylmethyloxy)quinoline
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Zinquin ethyl ester, ≥95% (HPLC), solid
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: soluble
methanol: soluble
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)c3nc(C)ccc3c1
InChI
1S/C21H22N2O5S/c1-4-27-20(24)13-28-17-11-16-8-7-15(3)22-21(16)19(12-17)23-29(25,26)18-9-5-14(2)6-10-18/h5-12,23H,4,13H2,1-3H3
Klucz InChI
KCASTCXJTDRDFT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?