Y0001828
Indapamide impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(2RS)-2-Methyl-2,3-dihydro-1H-indol-1-amine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.20
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
rodzina API
indapamide
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydającej Farmakopei.
W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydającej Farmakopei.
Opakowanie
Ilość jednostkowa: 25 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)