Merck
Y0001703
Zanamivir impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
1H-Pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride, 1-Amidinopyrazole hydrochloride, Praxadine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6N4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.58
Beilstein:
5448758
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
zanamivir
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
167-170 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[H].NC(=N)n1cccn1
InChI
1S/C4H6N4.ClH/c5-4(6)8-3-1-2-7-8;/h1-3H,(H3,5,6);1H
Klucz InChI
RBZRMBCLZMEYEH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Zanamivir impurity F EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)