Kluczowe dokumenty
Y0001489
2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Methacrylic acid 2-(dimethylamino)ethyl ester
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
gęstość pary
5.4 (vs air)
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 25 °C)
rodzina API
amino methacrylate copolymer, basic butylated methacrylate copolymer, copolymers
producent / nazwa handlowa
EDQM
współczynnik refrakcji
n20/D 1.439 (lit.)
bp
182-192 °C (lit.)
gęstość
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN(C)CCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H15NO2/c1-7(2)8(10)11-6-5-9(3)4/h1,5-6H2,2-4H3
Klucz InChI
JKNCOURZONDCGV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)