Kluczowe dokumenty
Y0001820
Methacrylic acid - methylmethacrylate copolymer (1:1)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Poly(methyl methacrylate-co-methacrylic acid), Poly(methacrylic acid-co-methyl methacrylate)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
methacrylic acid copolymers, copolymers
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C5H8O2.C4H6O2/c1-4(2)5(6)7-3;1-3(2)4(5)6/h1H2,2-3H3;1H2,2H3,(H,5,6)
Klucz InChI
IWVKTOUOPHGZRX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)