Kluczowe dokumenty
Y0001432
Minoxidil for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Minoxidil, 6-(1-Piperidinyl)-2,4-pyrimidinediamine 3-oxide, 6-(1-Piperidinyl)pyrimidine-2,4-diamine 3-oxide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
minoxidil
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
272-274 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC1=CC(=NC(=N)N1O)N2CCCCC2
InChI
1S/C9H15N5O/c10-7-6-8(12-9(11)14(7)15)13-4-2-1-3-5-13/h6,11,15H,1-5,10H2
Klucz InChI
ZIMGGGWCDYVHOY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)