Kluczowe dokumenty
PHR2123
Minoxidil
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Minoxidil, 6-(1-Piperidinyl)-2,4-pyrimidinediamine 3-oxide, 6-(1-Piperidinyl)pyrimidine-2,4-diamine 3-oxide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to EP M2300000 1444208
traceable to USP
rodzina API
minoxidil
Formularz
solid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 200 mg
mp
272-274 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
NC1=CC(=NC(=N)N1O)N2CCCCC2
InChI
1S/C9H15N5O/c10-7-6-8(12-9(11)14(7)15)13-4-2-1-3-5-13/h6,11,15H,1-5,10H2
Klucz InChI
ZIMGGGWCDYVHOY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)