Y0001396
Voriconazole impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(2RS,3SR)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-pyrimidin-4-yl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
voriconazole
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1c(ccc(c1)F)[C@](O)([C@@H](C)c3ncncc3)C[n]2ncnc2
InChI
1S/C16H15F2N5O/c1-11(15-4-5-19-8-21-15)16(24,7-23-10-20-9-22-23)13-3-2-12(17)6-14(13)18/h2-6,8-11,24H,7H2,1H3/t11-,16+/m0/s1
Klucz InChI
ZVQLILUCRUIFNH-MEDUHNTESA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)