Merck
Y0001222
Foscarnet impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Triethyl phosphonoformate, Ethyl diethoxyphospinylformate
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5O)2P(O)COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.16
Beilstein:
1781949
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
foscarnet
producent / nazwa handlowa
EDQM
współczynnik refrakcji
n20/D 1.423 (lit.)
bp
135 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C7H15O5P/c1-4-10-7(8)13(9,11-5-2)12-6-3/h4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
NOJFJZZMRDSOLM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Foscarnet impurity D EP Wzorzec referencyjny przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)