PHR2869
Foscarnet Related Compound B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonim(y):
1-Ethoxy-1-hydroxyphosphinecarboxylic acid 1-oxide disodium salt, disodium(ethoxyoxidophosphanyl)formate, Disodium (ethoxyoxydophosphanyl)formate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. F0389004
traceable to USP 1283313
rodzina API
foscarnet
Postać
solid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C3H7O5P/c1-2-8-9(6,7)3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)(H,6,7)
Klucz InChI
BKWIXPAEQDWSDE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)