Kluczowe dokumenty
Y0000782
Fosfomycin calcium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Phosphomycin calcium salt, (−)-(1R,2S)-(1,2-Epoxypropyl)phosphonic acid, Fosfomycin calcium salt, Phosphonomycin
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
fosfomycin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Ca++].CC1OC1P([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H7O4P.Ca/c1-2-3(7-2)8(4,5)6;/h2-3H,1H3,(H2,4,5,6);/q;+2/p-2
Klucz InChI
YMZJBJPWTXJQMR-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)