Merck
Y0001151
Hydrastine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(1R,9S)-β-Hydrastine hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H21NO6 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
419.86
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
hydrastine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cl.COc1ccc2[C@H](OC(=O)c2c1OC)[C@@H]3N(C)CCc4cc5OCOc5cc34
InChI
1S/C21H21NO6.ClH/c1-22-7-6-11-8-15-16(27-10-26-15)9-13(11)18(22)19-12-4-5-14(24-2)20(25-3)17(12)21(23)28-19;/h4-5,8-9,18-19H,6-7,10H2,1-3H3;1H/t18-,19+;/m1./s1
Klucz InChI
URBFHJWLYXILMP-VOMIJIAVSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Chlorowodorek hydrastyny EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Inhibitor hydroksylazy tyrozynowej. Zmniejsza zawartość dopaminy w komórkach PC12.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Paula N Brown et al.
Journal of AOAC International, 91(4), 694-701 (2008-08-30)
A multilaboratory collaborative study was conducted on a high-performance liquid chromatographic (HPLC) method utilizing UV detection, previously validated using AOAC single-laboratory validation guidelines for determination of hydrastine and berberine in goldenseal (Hydrastis canadensis L.) raw materials, extracts, and dietary supplements
Keivan A Ettefagh et al.
Planta medica, 77(8), 835-840 (2010-12-16)
Goldenseal (Hydrastis canadensis L.) is used to combat inflammation and infection. Its antibacterial activity in vitRO has been attributed to its alkaloids, the most abundant of which is berberine. The goal of these studies was to compare the composition, antibacterial
Alex D Bain et al.
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 48(8), 630-641 (2010-07-01)
The INADEQUATE experiment can provide unequalled, detailed information about the carbon skeleton of an organic molecule. However, it also has the reputation of requiring unreasonable amounts of sample. Modern spectrometers and probes have mitigated this problem, and it is now
Shou Yu Yin et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 30(8), 1547-1550 (2007-08-02)
(1R,9S)-beta-hydrastine (BHS) decreases the basal intracellular Ca(2+) concentration ([Ca(2+)](i)) in PC12 cells.(5) This study examined the effects of (1R,9S)-BHS on [Ca(2+)](i) in PC12 cells. (1R,9S)-BHS at 10-100 microM in combination with a high extracellular K+ level (56 mM) inhibited the
M Goel et al.
Folia microbiologica, 48(3), 363-368 (2003-07-26)
(+/-)-alpha-Hydrastine and (+/-)-beta-hydrastine were isolated from Corydalis longipes; both exhibited considerable efficacy against spore germination of some saprophytic and phytopathogenic fungi. While (+/-)-alpha-hydrastine was effective against most of the fungi, Helminthosporium echinoclova was least affected even at the highest dose