Key Documents
Y0001045
Perphenazine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Perphenazine, 4-[3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-1-piperazineethanol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
perphenazine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC(C=C1)=CC2=C1SC3=CC=CC=C3N2CCCN4CCN(CCO)CC4
InChI
1S/C21H26ClN3OS/c22-17-6-7-21-19(16-17)25(18-4-1-2-5-20(18)27-21)9-3-8-23-10-12-24(13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2
Klucz InChI
RGCVKNLCSQQDEP-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... DRD2(1813)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)