Key Documents
PHR3079
Perphenazine
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonim(y):
Perphenazine, 4-[3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-1-piperazineethanol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1511000
rodzina API
perphenazine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 500 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
ClC(C=C1)=CC2=C1SC3=CC=CC=C3N2CCCN4CCN(CCO)CC4
InChI
1S/C21H26ClN3OS/c22-17-6-7-21-19(16-17)25(18-4-1-2-5-20(18)27-21)9-3-8-23-10-12-24(13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2
Klucz InChI
RGCVKNLCSQQDEP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)