Kluczowe dokumenty
Y0000882
Adrenaline
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(−)-Epinephrine, (−)-Adrenalin, (R)-(−)-3,4-Dihydroxy-α-(methylaminomethyl)benzyl alcohol, L-Adrenaline, L-Epinephrine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
adrenaline
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
215 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CNC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H13NO3/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-13H,5H2,1H3/t9-/m0/s1
Klucz InChI
UCTWMZQNUQWSLP-VIFPVBQESA-N
informacje o genach
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152) , ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)