Merck
Y0000821
Molsidomine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
N-(Ethoxycarbonyl)-3-(4-morpholino)sydnone imine, SIN-10
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
molsidomine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
CCOC(=O)N=C1O[N-][N+](=C1)N2CCOCC2
InChI
1S/C9H14N4O4/c1-2-16-9(14)10-8-7-13(11-17-8)12-3-5-15-6-4-12/h7H,2-6H2,1H3/b10-8-
Klucz InChI
XLFWDASMENKTKL-NTMALXAHSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Molsidomine EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Effects of molsidomine and other NO-containing vasodilators on cyclic GMP formation.
E Böhme et al.
European heart journal, 4 Suppl C, 19-24 (1983-05-01)
[Nitric oxide in therapy of angina pectoris: nitrates or molsidomine?].
V Schächinger et al.
Der Internist, 38(5), 438-447 (1997-05-01)
J L Wautier
Presse medicale (Paris, France : 1983), 17(20), 1037-1040 (1988-05-25)
Platelet suppressive agents have been shown to improve the prognosis of coronary diseases such as myocardial infarction and unstable angina. Several markers of platelet activation during myocardial ischemia have been found to be increased. Platelet granule constituents (beta thromboglobulin or
Cardiovascular pharmacology of molsidomine.
O Thulesius
Bibliotheca cardiologica, (38)(38), 234-243 (1984-01-01)
E Singlas et al.
Annales de cardiologie et d'angeiologie, 32(8), 503-509 (1983-12-01)
Molsidomine is well absorbed by the gastro-intestinal tract and is taken up by the liver during the first passage. Its bioavailability is 60 per cent. Digestive or sublingual absorption is rapid: maximal plasma concentrations are obtained 0.5 to 1.0 hours