Merck
32917
Supelco
Prallethrin
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
(RS)-2-Methyl-4-oxo-3-prop-2-ynylcyclopent-2-enyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H24O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.39
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C\C(C)=C/C1C(C(=O)OC2CC(=O)C(CC#C)=C2C)C1(C)C
InChI
1S/C19H24O3/c1-7-8-13-12(4)16(10-15(13)20)22-18(21)17-14(9-11(2)3)19(17,5)6/h1,9,14,16-17H,8,10H2,2-6H3
Klucz InChI
SMKRKQBMYOFFMU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Pralletryny są klasyfikowane w szerokiej kategorii insektycydów pyretroidowych, które są wykorzystywane w zastosowaniach rolniczych, domowych i przemysłowych. Są one zwykle używane do ochrony przed komarami, karaluchami i innymi owadami.
Zastosowanie
Prallethrin może być stosowany jako analityczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w:
  • Próbkach osadów metodą ekstrakcji Soxhleta opartej na dichlorometanie (DMC) i chromatografii gazowej wysokiej rozdzielczości/spektrometrii masowej wysokiej rozdzielczości (HRGC/HRMS).
  • Próbkach ścieków bytowych metodą mikroekstrakcji dyspersyjnej ciecz-ciecz wspomaganej ultradźwiękami (UA-DLLME) w połączeniu z kapilarną GC.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
282.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
139 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Pyrethroids, pyrethrins, and piperonyl butoxide in sediments by high-resolution gas chromatography/high-resolution mass spectrometry.
Woudneh MB and Oros DR
Journal of Chromatography A, 1135(1), 71-77 (2006)
C H Schaefer et al.
Journal of the American Mosquito Control Association, 6(4), 621-624 (1990-12-11)
Two new pyrethroids, ETOC and lambdacyhalothrin, showed considerable promise against organophosphorus-resistant adults of Culex tarsalis in laboratory tests. In field trials using nonthermal aerosols, applications of both compounds resulted in effective swaths of up to one-half mile. At the highest
Emmanuel M Bhaskar et al.
Journal of medical toxicology : official journal of the American College of Medical Toxicology, 6(1), 27-30 (2010-03-03)
Pyrethroids are common household insecticides. Even though they are less toxic to humans, reports of accidental and suicidal poisoning are not uncommon. Cardiotoxicity due to pyrethroid poisoning is rare. We report a case of cardiac conduction disturbance due to a
T Seki et al.
The Journal of toxicological sciences, 12(4), 397-428 (1987-11-01)
d.d-T80-prallethrin, a pyrethroid insecticide for sanitary use, was administered to Crj : CD (Sprague Dawley) rats at concentrations of 120, 600 or 3,000 ppm in diet for one year to assess the chronic toxicity potential and the reversibility. The summarized
Y Tomigahara et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 24(9), 839-852 (1994-09-01)
1. Two major metabolites of 14C-labelled (4S,1R)-trans-Etoc[(S)-2-methyl-4-oxo-3-(2-propynyl)cyclopent-2-enyl (1R)-trans-chrysanthemate] were purified using a combination of chromatographic techniques and identified by spectroanalysis (nmr(HMBC) and FAB-, TSP-MS). These were established as new types of S-linked conjugates (sulphonic acid and mercapturic acid types). 2.