Merck
Y0000735
Dacarbazine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
5-Amino-4-imidazolecarboxamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
dacarbazine
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
164-170 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC(=O)c1nc[nH]c1N
InChI
1S/C4H6N4O/c5-3-2(4(6)9)7-1-8-3/h1H,5H2,(H2,6,9)(H,7,8)
Klucz InChI
DVNYTAVYBRSTGK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Dakarbazyna zanieczyszczenie B EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaodong Zhang et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 307(11), E1047-E1056 (2014-10-16)
Fat-specific protein 27 (FSP27) plays a pivotal role in controlling the formation of large lipid droplet and energy metabolism. The cellular levels of FSP27 are tightly regulated through the proteasomal ubiquitin-mediated degradation. However, the upstream signals that trigger FSP27 degradation
Melissa M Thomas et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 28(5), 2098-2107 (2014-02-14)
AMP-activated protein kinase (AMPK) is a master regulator of metabolism. While muscle-specific AMPK β1β2 double-knockout (β1β2M-KO) mice display alterations in metabolic and mitochondrial capacity, their severe exercise intolerance suggested a secondary contributor to the observed phenotype. We find that tibialis
Nicola E Clarke et al.
Clinical science (London, England : 1979), 126(7), 507-516 (2013-10-24)
ACE2 (angiotensin-converting enzyme 2) counterbalances the actions of ACE (angiotensin-converting enzyme) by metabolizing its catalytic product, the vasoactive and fibrogenic peptide AngII (angiotensin II), into Ang-(1-7) [angiotensin-(1-7)]. Enhanced ACE2 expression may be protective in diabetes, cardiovascular disease and cancer. However
Takashi Sasaki et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 306(9), E1085-E1092 (2014-03-20)
Exercise can effectively ameliorate type 2 diabetes and insulin resistance. Here we show that the mRNA levels of one of peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) family members, PPARγ1, and genes related to energy metabolism, including PPARγ coactivator-1 protein-1α (PGC-1α) and lipoprotein
Adam J Coggins et al.
Organic & biomolecular chemistry, 13(11), 3378-3381 (2015-02-07)
We report an efficient, atom economical general acid-base catalyzed one-step multi-gram synthesis of azepinomycin from commercially available compounds in water. We propose that the described pH-dependent Amadori rearrangement, which couples an amino-imidazole and simple sugar, is of importance as a