Y0000734
Dacarbazine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
3,7-Dihydro-4H-imidazo[4,5-d]-1,2,3-triazin-4-one, 2-Azahypoxanthine, NSC 22419
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
dacarbazine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N1NC(=O)C2=NC=NC2=N1
InChI
1S/C4H3N5O/c10-4-2-3(6-1-5-2)7-9-8-4/h1,9H,(H,8,10)
Klucz InChI
WXKVKFJUCMCVFI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)