Key Documents
Y0000721
Mirtazapine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Mirtazapine, 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
mirtazapine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
ciąg SMILES
CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
InChI
1S/C17H19N3/c1-19-9-10-20-16(12-19)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)20/h2-8,16H,9-12H2,1H3
Klucz InChI
RONZAEMNMFQXRA-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152) , HTR2A(3356) , HTR2C(3358)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)