Merck
Y0000586
Valnemulin impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Pleuromutilin, Drosophilin B, Mutilin 14-glycolate, NSC 121145
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H34O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.50
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
valnemulin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@H]1CC[C@@]23CCC(=O)[C@H]2[C@]1(C)[C@@H](C[C@@](C)(C=C)[C@@H](O)[C@@H]3C)OC(=O)CO
InChI
1S/C22H34O5/c1-6-20(4)11-16(27-17(25)12-23)21(5)13(2)7-9-22(14(3)19(20)26)10-8-15(24)18(21)22/h6,13-14,16,18-19,23,26H,1,7-12H2,2-5H3/t13-,14+,16-,18+,19+,20-,21+,22+/m1/s1
Klucz InChI
ZRZNJUXESFHSIO-BKUNHTPHSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Valnemulin impurity E EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Pleuromutilina jest naturalnym antybiotykiem, który hamuje syntezę białek bakteryjnych.
Pleuromutylina jest naturalnym antybiotykiem, który hamuje syntezę białek bakteryjnych poprzez wiązanie się z rybosomami bakteryjnymi w centrum transferazy peptydylowej i hamowanie tworzenia wiązań peptydowych.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rodger Novak et al.
Current opinion in investigational drugs (London, England : 2000), 11(2), 182-191 (2010-01-30)
Pleuromutilins were discovered as natural-product antibiotics in 1950. Tiamulin was the first pleuromutilin compound to be approved for veterinary use in 1979, followed by valnemulin in 1999. It was not until 2007 that retapamulin became the first pleuromutilin approved for
Rodger Novak
Annals of the New York Academy of Sciences, 1241, 71-81 (2011-12-24)
In 1951, the first reference to the antibacterial substance pleuromutilin was made in a paper published in the Proceedings of the National Academy of Sciences. Researchers had identified several species of the mold genus Pleurotus that inhibited the growth of
Ruofeng Shang et al.
Journal of medicinal chemistry, 57(13), 5664-5678 (2014-06-04)
A series of novel pleuromutilin derivatives possessing thiadiazole moieties were synthesized via acylation reactions under mild conditions. The in vitro antibacterial activities of the derivatives against methicillin-resistant Staphylococcus aureus, methicillin-resistant Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, and Streptococcus agalactiae were tested by
Y-Z Tang et al.
Mini reviews in medicinal chemistry, 12(1), 53-61 (2011-11-11)
Due to the rapid onset of resistance to most antibacterial drugs, research efforts are focusing on new classes of antibacterials with different mechanisms of action from clinically used antibacterials. Pleuromutilin derivatives have received more and more scientific attention for their