Kluczowe dokumenty
Y0000569
Chlorogenic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
1,4,5-Trihydroxycyclohexanecarboxylic acid 3-(3,4-dihydroxycinnamate), 3-(3,4-Dihydroxycinnamoyl)quinic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
chlorogenic acid
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
210 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O[C@@H]1C[C@](O)(C[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)[C@@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C16H18O9/c17-9-3-1-8(5-10(9)18)2-4-13(20)25-12-7-16(24,15(22)23)6-11(19)14(12)21/h1-5,11-12,14,17-19,21,24H,6-7H2,(H,22,23)/b4-2+/t11-,12-,14-,16+/m1/s1
Klucz InChI
CWVRJTMFETXNAD-JUHZACGLSA-N
Opis ogólny
Chlorogenic acid belongs to the class of phenolic acid derivatives commonly found in higher plants. It is widely used as a highly valuable natural polyphenol compound, in consumer chemicals, medicine, food and beverage industries.
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)