Merck
Y0000544
Dihydrotachysterol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
9,10-Secoergosta-5,7,22-trien-3β-ol, DHT2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H46O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
398.66
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
agency
EP
rodzina API
dihydrotachysterol
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
EDQM
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[C@@H]([C@@]1([H])CC[C@@]2([H])/C(CCC[C@@]21C)=C/C=C3[C@@H](C)CC[C@H](O)C/3)/C=C/[C@H](C)C(C)C
InChI
1S/C28H46O/c1-19(2)20(3)12-13-22(5)25-16-17-26-23(10-8-18-28(25,26)6)14-15-24-21(4)9-7-11-27(24)29/h12-15,19-22,25-27,29H,7-11,16-18H2,1-6H3/b13-12+,23-14+,24-15+/t20-,21-,22+,25?,26?,27-,28+/m0/s1
Klucz InChI
DTSXXSAWQHPLEF-GFVAUXBKSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei. Dihydrotachysterol (DHT) jest biologicznie aktywnym syntetycznym analogiem witaminy D. Pomaga w promowaniu aktywnego wchłaniania wapnia i fosforanów w jelitach. Jest również korzystny w leczeniu niedoczynności przytarczyc.
Zastosowanie
Dihydrotachysterol EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
In vivo metabolism of the vitamin D analog, dihydrotachysterol. Evidence for formation of 1 alpha, 25-and 1 beta, 25-dihydroxy-dihydrotachysterol metabolites and studies of their biological activity.
Qaw F, et al.
Test, 268(1), 282-292 (1993)
A L Voigts et al.
Archives of internal medicine, 143(5), 960-963 (1983-05-01)
The available data with regard to the use of calciferol, dihydrotachysterol, and calcifediol in the management of renal insufficiency are reviewed. Very limited data are available with regard to calciferol therapy; with the advent of more active metabolites, the use
I Quack et al.
Experimental and clinical endocrinology & diabetes : official journal, German Society of Endocrinology [and] German Diabetes Association, 113(7), 376-380 (2005-07-19)
The half synthetic Vitamin D analogue dihydrotachysterol (DHT) is widely used for hypocalcaemic hypoparathyroidism following surgical removal of parathyroids. Such treatment generally initiated by surgeons right after surgery has to be continued in clinical practice. Unfortunately, the required careful monitoring