Y0000413
Sulfamethoxazole impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
4-Amino-N-(3-methyl-5-isoxazolyl)benzenesulfonamide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
sulfamethoxazole
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(16-12-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6,13H,11H2,1H3
Klucz InChI
KBLGZYOVYFTAOB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)