Merck
Y0000365
Dodecyl gallate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Lauryl gallate, Dodecyl gallate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H30O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.44
Beilstein:
2701981
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
dodecyl gallate
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
94-97 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C19H30O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-24-19(23)15-13-16(20)18(22)17(21)14-15/h13-14,20-22H,2-12H2,1H3
Klucz InChI
RPWFJAMTCNSJKK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Dodecyl gallate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
B M Hausen et al.
Contact dermatitis, 26(4), 253-258 (1992-04-01)
8 alkyl gallates, including the widely used antioxidants propyl, octyl, and dodecyl (= lauryl) gallate, have been subjected to experimental sensitization in guinea pigs. Using a modern sensitization procedure, the results showed that all gallates are moderate to strong contact