PHR3510
Lauryl gallate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
Lauryl gallate, Dodecyl gallate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP Y0000365
opis
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
rodzina API
lauryl gallate
Postać
powder
opakowanie
pkg of 500 mg
mp
94-97 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C19H30O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-24-19(23)15-13-16(20)18(22)17(21)14-15/h13-14,20-22H,2-12H2,1H3
Klucz InChI
RPWFJAMTCNSJKK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)