Y0000309
Bumetanide impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
3-Nitro-4-phenoxy-5-sulphamoylbenzoic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
bumetanide
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C13H10N2O7S/c14-23(20,21)11-7-8(13(16)17)6-10(15(18)19)12(11)22-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,(H,16,17)(H2,14,20,21)
Klucz InChI
NXJUSSNAIUIVKY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)