Kluczowe dokumenty
BP537
Bumetanide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
3-(Aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-phenoxybenzoic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
bumetanide
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCNc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(N)(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C17H20N2O5S/c1-2-3-9-19-14-10-12(17(20)21)11-15(25(18,22)23)16(14)24-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,10-11,19H,2-3,9H2,1H3,(H,20,21)(H2,18,22,23)
Klucz InChI
MAEIEVLCKWDQJH-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... SLC12A1(6557)
Opis ogólny
Zastosowanie
Stosowany również w monografiach takich jak
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)