Merck
Y0000282
Tioconazole for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Tioconazole, 1-[2-[(2-Chloro-3-thienyl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole, Thioconazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H13Cl3N2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
387.71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
tioconazole
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccsc3Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C16H13Cl3N2OS/c17-12-1-2-13(14(18)7-12)15(8-21-5-4-20-10-21)22-9-11-3-6-23-16(11)19/h1-7,10,15H,8-9H2
Klucz InChI
QXHHHPZILQDDPS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Tioconazole for system suitability EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Tiokonazol jest lekiem przeciwgrzybiczym z klasy imidazoli stosowanym w leczeniu zakażeń wywołanych przez grzyby i drożdże. Jest bardziej aktywny niż flukonazol lub worykonazol przeciwko zmutowanym szczepom Candida glabrata . Działa poprzez uszkodzenie błony i utratę wewnątrzkomórkowego ATP.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S P Clissold et al.
Drugs, 31(1), 29-51 (1986-01-01)
Tioconazole is a substituted imidazole antimicrobial agent structurally related to other drugs in this group. It has been shown to have a broad spectrum of activity in vitro against dermatophytes and yeasts, as well as against some chlamydia, trichomonads and
Pénélope A Andreux et al.
Scientific reports, 4, 5285-5285 (2014-06-14)
Mitochondria are semi-autonomous organelles regulated by a complex network of proteins that are vital for many cellular functions. Because mitochondrial modulators can impact many aspects of cellular homeostasis, their identification and validation has proven challenging. It requires the measurement of
S Manzoor et al.
Talanta, 134, 1-7 (2015-01-27)
This work encompasses a direct and coherent strategy to synthesise a molecularly imprinted polymer (MIP) capable of extracting fluconazole from its sample. The MIP was successfully prepared from methacrylic acid (functional monomer), ethyleneglycoldimethacrylate (crosslinker) and acetonitrile (porogenic solvent) in the