Key Documents
Y0000899
Tinidazole impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2-Methyl-4(5)-nitroimidazole
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
tinidazole
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
251-255 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1ncc([nH]1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H5N3O2/c1-3-5-2-4(6-3)7(8)9/h2H,1H3,(H,5,6)
Klucz InChI
FFYTTYVSDVWNMY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)