Kluczowe dokumenty
Y0000279
Tri-n-butyl phosphate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Tributyl phosphate, TBP, TBPA
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
gęstość pary
9.2 (vs air)
ciśnienie pary
27 mmHg ( 178 °C)
7.3 mmHg ( 150 °C)
rodzina API
tributyl phosphate
temp. samozapłonu
770 °F
producent / nazwa handlowa
EDQM
współczynnik refrakcji
n20/D 1.424 (lit.)
tw
180-183 °C/22 mmHg (lit.)
mp
−79 °C (lit.)
gęstość
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27O4P/c1-4-7-10-14-17(13,15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Klucz InChI
STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
293.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
145 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)