Y0000141
Ioxaglic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
N-(2-Hydroxyethyl)-2,4,6-triiodo-5-{2-[2,4,6-triiodo-3-(N-methylacetamido)-5-(methylcarbamoyl)benzamido]acetamido}isophthalamic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
ioxaglic acid
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Ic1c(c(c(c(c1C(=O)NCC(=O)Nc2c(c(c(c(c2I)C(=O)O)I)C(=O)NCCO)I)I)C(=O)NC)I)N(C)C(=O)C
InChI
1S/C24H21I6N5O8/c1-7(37)35(3)20-17(29)10(21(39)31-2)13(25)11(18(20)30)23(41)33-6-8(38)34-19-15(27)9(22(40)32-4-5-36)14(26)12(16(19)28)24(42)43/h36H,4-6H2,1-3H3,(H,31,39)(H,32,40)(H,33,41)(H,34,38)(H,42,43)
Klucz InChI
TYYBFXNZMFNZJT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)