Y0001293
Iodixanol impurity H
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
5-[Acetyl-[3-[acetyl[3-[[3-[3-[acetyl[3,5-bis-[(2,3-dihydroxypropyl)-carbamoyl]-2,4,6-triiodphenyl]-amino]-2-hydroxypropoxy]-2-hydroxypropyl]-carbamoyl]-5-[(2,3-dihydroxypropyl)-carbamoyl]-2,4,6-triiodphenyl]-amino]-2-hydroxypropyl]-amino]-N,N′-bis-(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzol-1,3-dicarboxamide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
iodixanol
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta