Key Documents
PHR3015
Iodixanol
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonim(y):
Iodixanol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1343517
rodzina API
iodixanol
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 500 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C35H44I6N6O15/c1-13(52)46(30-26(38)20(32(59)42-3-15(54)9-48)24(36)21(27(30)39)33(60)43-4-16(55)10-49)7-19(58)8-47(14(2)53)31-28(40)22(34(61)44-5-17(56)11-50)25(37)23(29(31)41)35(62)45-6-18(57)12-51/h15-19,48-51,54-58H,3-12H2,1-2H3,(H,42,59)(H,43,60)(H,44,61)(H,45,62)
Klucz InChI
NBQNWMBBSKPBAY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)