Kluczowe dokumenty
Y0000096
Mesterolone impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(1α,17β)-17-Hydroxy-1-methylandrost-4-en-3-one, 17β-Hydroxy-1α-methylandrost-4-en-3-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H30O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.45
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
mesterolone
producent / nazwa handlowa
EDQM
kontrola substancji
USDEA Schedule I
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O[C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@]4([C@H](CC(=O)C=C4CC3)C)C)CC2)CC1)C
InChI
1S/C20H30O2/c1-12-10-14(21)11-13-4-5-15-16-6-7-18(22)19(16,2)9-8-17(15)20(12,13)3/h11-12,15-18,22H,4-10H2,1-3H3/t12-,15-,16-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
Klucz InChI
KROXBRXHRBCDNO-IFMMWYRXSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Mesterolone impurity A EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)