Y0000053
17α-Dihydroequilin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
α-Equilol, Estra-1,3,5(10),7-tetraene-3,17α-diol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
equilin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC1C2(C(CC1)C3=CCc4c(ccc(c4)O)C3CC2)C
InChI
1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3-5,10,14,16-17,19-20H,2,6-9H2,1H3
Klucz InChI
NLLMJANWPUQQTA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)