Merck
BP257
Nandrolone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
19-Nortestosterone, 17β-Hydroxy-19-norandrost-4-en-3-one, 17β-Hydroxy-4-estren-3-one, 19-Norandrostenolone, 4-Estren-17β-ol-3-one, Nadrolone, Nandrolone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H26O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.40
Beilstein:
2055849
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
nandrolone
Formularz
crystalline
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C18H26O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h10,13-17,20H,2-9H2,1H3/t13-,14+,15+,16-,17-,18-/m0/s1
Klucz InChI
NPAGDVCDWIYMMC-IZPLOLCNSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. For further information and support, including product information leaflets, please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Nandrolone BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2