Merck
W430415
Sigma-Aldrich
trans-2-Decenol
natural (US), ≥97%, FG
Synonim(y):
trans-2-Decen-1-ol, (E)-dec-2-en-1-ol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)6CH=CHCH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.27
Numer FEMA:
4304
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
02.137
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
fatty; green; citrus; herbaceous; waxy
klasa czystości:
FG
Kosher
natural (US)
agency:
meets purity specifications of JECFA
alergen pokarmowy:
no known allergens
klasa czystości
FG
Kosher
natural (US)
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.451 (lit.)
bp
231-232 °C (lit.)
gęstość
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fatty; green; citrus; herbaceous; waxy
ciąg SMILES
CCCCCCC\C=C\CO
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h8-9,11H,2-7,10H2,1H3/b9-8+
Klucz InChI
QOPYYRPCXHTOQZ-CMDGGOBGSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)