Merck
W290315
Sigma-Aldrich
(−)-β-Pinene
natural, ≥97%, FG
Synonim(y):
(1S)-(−)-β-Pinene, (1S,5S)-2(10)-Pinene, (1S,5S)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.23
Numer FEMA:
2903
Beilstein:
2038282
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
1.003
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
botanical
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
gęstość pary
4.7 (vs air)
ciśnienie pary
~2 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.478 (lit.)
bp
165-167 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
woody; herbaceous; pine
ciąg SMILES
[H][C@]12CCC(=C)[C@]([H])(C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-/m0/s1
Klucz InChI
WTARULDDTDQWMU-IUCAKERBSA-N
Inne uwagi
Pobierz nasz Katalog smaków i zapachów, aby zobaczyć całą naszą linię produktów.
Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco z naszą najnowszą ofertą smaków i zapachów.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
102.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
39 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)