Kluczowe dokumenty
VISRT250600
Silicone Rotational Viscosity Standard
251.5 mPa.s (25.00°C), RT250
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
ASTM D 2162
251.5 mPa.s(25.00 °C)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
mixture
Opis ogólny
Ten produkt jest certyfikowanym materiałem referencyjnym (CRM) certyfikowanym zgodnie z międzynarodowymi normami BS EN ISO / IEC 17025 i ISO 17034 w ramach akredytacji UKAS.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)