Kluczowe dokumenty
T62200
Trifluoroacetic acid
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
TFA
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent
gęstość pary
3.9 (vs air)
ciśnienie pary
97.5 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3 (lit.)
bp
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble
gęstość
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
1.478 g/mL at 25 °C (exp. value)
ciąg SMILES
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Klucz InChI
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?