Merck
T17917
Sigma-Aldrich
Tricine
≥99% (titration), reagent grade, crystalline
Synonim(y):
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]glycine
About This Item
Wzór liniowy:
(HOCH2)3CNHCH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.17
Beilstein:
1937804
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
reagent grade
Próba
≥99% (titration)
Formularz
crystalline
warunki przechowywania
(Tightly closed. Dry)
zanieczyszczenia
<0.5% water
kolor
white
przydatny zakres pH
7.4-8.8
pKa (25°C)
8.1
mp
187 °C
rozpuszczalność
water: 0.1 M, clear, colorless
ślady kationów
Pb: ≤5 ppm
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
OCC(CO)(CO)NCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO5/c8-2-6(3-9,4-10)7-1-5(11)12/h7-10H,1-4H2,(H,11,12)
Klucz InChI
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Trycyna, zwitterionowy bufor biologiczny, jest powszechnie stosowana w badaniach naukowych, takich jak testy enzymatyczne, elektroforeza, biologia komórkowa i badania biochemiczne. Jego zwiększony ładunek ujemny w porównaniu z glicyną zapewnia szybką migrację podczas elektroforezy, ułatwiając skuteczne oddzielanie białek o niskiej masie cząsteczkowej w żelach o niższym odsetku akrylamidu. Co więcej, Tricine może być również stosowana w mediach do kriokonserwacji, pomagając w zachowaniu tkanek i narządów.
Cenne właściwości Tricine w badaniach biologicznych obejmują jej charakter zwitterionowy, szeroki zakres buforowania (pH 7,4-8,8), klasyfikację jako środek buforujący Good's, nietoksyczność dla komórek oraz wysoką rozpuszczalność w wodzie i klarowność. Te cechy sprawiają, że nadaje się do systemów wrażliwych na metale, stabilnego utrzymywania pH, optymalnych zastosowań biologicznych, badań biologii komórek i dokładnych pomiarów. Dodatkowo, Tricine może znaleźć zastosowanie w elektroforezie kapilarnej, wysokosprawnej chromatografii cieczowej i chromatografii jonowymiennej, wykazując zdolność adaptacji w różnych technikach analitycznych.
Zastosowanie
Tricine jest przeznaczony do:
  • Elektroforezy Do oddzielania peptydów i białek o niskiej masie cząsteczkowej
  • Krystalizacji białek o różnym pH
  • Resuspensji osadów komórkowych
  • Testów enzymatycznych
  • Hodowli tkanek
Buffer component for separation of low molecular weight peptides.
Cechy i korzyści
  • Idealny jako bufor biologiczny w biologii komórki i badaniach biochemicznych
  • Skuteczne buforowanie od pH 7,4 do 8,8 z pKa 8,1 (25 °C)
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)