Merck
T1610000
RRR-α-Tocopheryl hydrogen succinate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
D-α-Tocopherol succinate, Vitamin E succinate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H54O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
530.78
Beilstein:
4038233
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
agency
EP
rodzina API
tocopherol
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
EDQM
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(=O)CCC(O)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C33H54O5/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-20-33(8)21-19-28-27(7)31(25(5)26(6)32(28)38-33)37-30(36)18-17-29(34)35/h22-24H,9-21H2,1-8H3,(H,34,35)/t23-,24-,33-/m1/s1
Klucz InChI
IELOKBJPULMYRW-NJQVLOCASA-N
Opis ogólny
Wodorobursztynian RRR-α-tokoferylu, ester RRR-α-tokoferolu, jest podstawowym źródłem witaminy E do spożycia jako składnik diety.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Wodorobursztynian tokoferylu RRR-α do identyfikacji piku może być stosowany jako wzorzec odniesienia EP do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych metodą chromatografii gazowej (GC).
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
RRR-?-Tocopheryl hydrogen succinate
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 3808-3810 (2017)
Wild Mammals in Captivity: Principles and Techniques for Zoo Management, Second Edition
Wild Mammals in Captivity (2010)
Pengfei Xu et al.
Biomaterials, 35(26), 7574-7587 (2014-06-06)
Metastasis is one of the major obstacles for the successful therapy of breast cancer. Although increased candidate drugs targeting cancer metastasis are tested, their clinical translation is limited by either serve toxicity or low efficacy. In present work, a nano-drug
Sindhuri Maddineni et al.
AAPS PharmSciTech, 16(2), 444-454 (2014-11-02)
The objective of the present study was to investigate the effects of processing variables and formulation factors on the characteristics of hot-melt extrudates containing a copolymer (Kollidon® VA 64). Nifedipine was used as a model drug in all of the