Key Documents
T1305000
Thioxanthone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
9-Oxothioxanthene, Thioxanthen-9-one
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
metixene
producent / nazwa handlowa
EDQM
tw
273 °C/715 mmHg (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1c2ccccc2Sc3ccccc13
InChI
1S/C13H8OS/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H
Klucz InChI
YRHRIQCWCFGUEQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)