M1808000
Metixene hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Methixene monohydrochloride monohydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
metixene
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C20H23NS.ClH.H2O/c1-21-12-6-7-15(14-21)13-18-16-8-2-4-10-19(16)22-20-11-5-3-9-17(18)20;;/h2-5,8-11,15,18H,6-7,12-14H2,1H3;1H;1H2
Klucz InChI
RAOHHYUBMJLHNC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)