Merck
SMB01386
Sigma-Aldrich
6-Formylpterin
greener alternative
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
6-FP
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5N5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.77
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
wynik ekologicznej alternatywy
old score: 59
new score: 52
Find out more about DOZN™ Scoring
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Safer Solvents and Auxiliaries
Reduce Derivatives
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Zastosowanie
metabolomics
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
6-Formylpteryna jest metabolitem witaminy B9 (kwasu foliowego) i ligandem dla antygenów związanych z białkiem 1 MHC klasy I (MR1) prezentowanych na niezmiennych komórkach T związanych z błoną śluzową (MAIT).
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych alternatywnych produktów, które są zgodne z jedną z czterech kategorii bardziej ekologicznych alternatyw. Ten produkt należy do kategorii produktów przeprojektowanych, wykazując kluczowe ulepszenia w zakresie zasad zielonej chemii "Bezpieczniejsze rozpuszczalniki i środki pomocnicze", "Ogranicz pochodne" i "Projektowanie pod kątem degradacji". Kliknij tutaj, aby wyświetlić kartę wyników DOZN.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)